Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Sigma™ Series 1 aus Aluminium
Hält Becher und Röhrchen während des Zentrifugationsprozesses in einem festen Winkel.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12092
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
- Großer maximaler Drehzahlbereich
Spezifikation
Aluminium | |
12 x 1,5/2,2 ml | |
6,2 cm | |
Sigma 1-14 und 1-14K | |
Polysulfon-Deckel 17882 |
Winkelrotor | |
15596 | |
2,9 cm | |
45 ° | |
Autoklavierbar |