Learn More
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, beschriftet
Eine Kombination aus Verriegelung und Kennzeichnung.
Marke:  Brady™ 265393
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11781326
  • 167.00 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ermöglicht einem einzelnen Mitarbeiter, Geräte zu sperren und zu warten, auch ohne separate Verschlüsse und Kennzeichnungen
  • Verwendung permanenter oder nicht permanenter Markierstifte zum Schreiben auf die Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
Beschriftete Sicherheits-Verriegelungsklammern
Eloxierte Aluminiumlegierung
8 mm
Für beschriftete Sicherheits-Verriegelungshaspen
5/Packung
Rot
4,7 mm
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
184,1 mm
76,2 mm
Name des Produkts
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, beschriftet > Legende: Nicht ausführen