Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Dual-Reporter-Panel, 2x8-Plex
The ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex, enables simultaneous quantitation of 16 parameters (8 total and 8 phosphorylated proteins) on the same bead in a single well.
Marke:  Invitrogen™ EPX080-97200-DR
Artikelnummer. 18416758
  • 4385.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Multiplex-Panel
Human
Magnetisch
Siehe Analysezertifikat
Luminex™ Geräte
Akt, PKB, Protein kinase B
Akt
ProcartaPlex™
Cell lysates (prediluted): 25 μL
Nasseis
96 Tests
Nicht kombinierbar
Siehe Analysezertifikat
Multiplex-Kit
Akt
207
8-plex
Cell lysates
P31749
Signaling
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer422040-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number
Chargennummer402659-002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog NumberEPX080-97200-DR
Chargennummer402659-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog NumberEPX080-97200-DR
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Dual-Reporter-Panel, 2x8-Plex > 96 Tests
Nur für Forschungszwecke.