Learn More
BD Cytofix/Cytoperm™ Lösungskit für Fixierung/Permeabilisierung
Artikelnummer. 10482735
Click to view available options
Menge:
250 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10482735
Marke: BD 554714
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
  • Fixierungs-/Permeabilisierungslösung (125 ml)
  • Perm-/Waschpuffer, 10x-Konzentrat mit fötalem Kälberserum (FKS) und Saponin (100 ml)
Ermöglicht die Fixierung und Permeabilisierung von Zellen, was für die Färbung intrazellulärer Zytokine mit fluorochrom-konjugierten Anti-Zytokin-Antikörpern erforderlich ist.
  • Enthält zwei Reagenzien, eine Fixier-/Permeabilisierungslösung und einen Perm-/Waschpuffer
  • Nach der Zellfixierung und Permeabilisierung wird der Perm-/Waschpuffer zum Waschen der Zellen und zur Verdünnung der Anti-Zytokin-Antikörper für die Färbung verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Enthält 125 ml Fixierungs-/Permeabilisierungslösung, perm-/Wash™ Puffer, fetales Kälberserum (FKS) 10 x und 100 ml Saponin
Anzahl Tests 250
Menge 250 Tests
Kennzeichnung RUO
Produkttyp Fixier- und Permeabilisierungsreagenz
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization Solution Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde