Learn More
IgA Heavy Chain Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 11449-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody recognizes the Chain C region of human Ig alpha-1 (IGHA1).
Ig alpha is the major immunoglobulin class in body secretions. The protein may serve both to defend against local infection and to prevent access of foreign antigens to the general immunologic system.Spezifikation
Human IgA Heavy Chain | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
IGHA1 | |
IGHA1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
3493 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.21 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P01876 | |
IGHA1 | |
Human IgA Heavy Chain Fusion Protein Ag2007 | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IgA Heavy Chain Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur