Learn More
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform
Die Axygen™ Pipettenspitzen mit universeller Passform sind mit den meisten Einkanal- und Mehrkanal-Mikropipetten in Forschungsqualität kompatibel und als DNase-/RNase-frei und Pyrogen-frei zertifiziert.
Marke: Axygen™ T-200-C-STK-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Humane gDNA- und PCR-Hemmung-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich mit einer Vielzahl von Spitzenarten, einschließlich abgeschrägter, feiner Spitze und breiter Bohrung
- Steril und nicht steril erhältlich
- In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Maxymum Recovery™ | |
Abgeschrägt, Beveled | |
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste | |
Nein |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren | |
Racks | |
Stapelbares Gestell | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform > Durchsichtige, unsterile, abgeschrägte Spitze
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur