Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft
Kennzeichnen Sie Komponenten ganz einfach mit dem glänzenden Polyestermaterial (B-422), das für den Thermotransferdruck geeignet ist und über einen dauerhaften Klebstoff verfügt. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170737
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17910710
  • 33.55 € / 180 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vielseitig - für zahlreiche Kennzeichnungsanwendungen geeignet, wie Geräte und Maschinen, Leiterplatten, Schalttafelkomponenten und Barcodes
  • Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, extreme Temperaturen, Lösungsmittel, Alkohol, Öl und Wasser
  • Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff, der zuverlässig auf rauen, glatten und pulverbeschichteten flachen Oberflächen haftet
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA gemäß C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C22.2 Nr.0.15-95, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Polyester
Unsteril
BMP41, BMP51, M511
-40 bis +212 °F
1,5 x 0,5 in.
0,5 in.
M4-89-422
Schwarz auf Weiß
Ausgestanzt
Etiketten
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
180 Etiketten/Kartusche
0,004 in.
1,5 in.
1.3 cm
Name des Produkts
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft > Mehrzweck-Polyesteretiketten mit besonders starker Klebkraft ; Abmessungen (L x B): 1,5 x 0,5 in.; zur Verwendung mit (Ausrüstung): BMP41, BMP51, M511; Format: Ausgestanzt