Learn More
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der Pyrex Labware™ Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals aus Borosilikatglas ermöglicht die einfache Aufnahme von Rührstäben und die einfache Entfernung von festen Rückständen.
Marke:  Quickfit FR1LF
175.70 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10302230
  • 187.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
  • Mit Quickfit™ Flachflanschverbindung mit großem Durchmesser
  • Für den Gebrauch mit Quickfit™ Flachflanschdeckel und Halteklammern
  • Der weite Hals ermöglicht das einfache Einbinden von Rührerpaddeln und das einfache Entfernen von Feststoffrückständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Zur Verwendung mit Quickfit™ Flach-Flanschdeckeln und Halteklammern
Weit
Borosilikatglas
155 mm
Rund
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 1000 ml