Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft
Artikelnummer. p-200007023
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 0,5 in.
1 x 1 in.
25 ft. x 0,375 in.
25 ft. x 0,475 in.
25 ft. x 0,5 in.
25 ft. x 0,625 in.
25 ft. x 1 in.
25 ft. x 1,5 in.
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Packungsgröße:
1 Stück
180 Stück
260 Stück
480 Stück
Artikelnummer. 17950710
Marke: Brady™ 170738
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kennzeichnen Sie Komponenten ganz einfach mit dem glänzenden Polyestermaterial (B-422), das für den Thermotransferdruck geeignet ist und über einen dauerhaften Klebstoff verfügt. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
  • Vielseitig - für zahlreiche Kennzeichnungsanwendungen geeignet, wie Geräte und Maschinen, Leiterplatten, Schalttafelkomponenten und Barcodes
  • Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, extreme Temperaturen, Lösungsmittel, Alkohol, Öl und Wasser
  • Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff, der zuverlässig auf rauen, glatten und pulverbeschichteten flachen Oberflächen haftet
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA gemäß C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C22.2 Nr.0.15-95, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Weiß
Ausführung Glanz
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 480 Etiketten/Kartusche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to 100°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 in
Höhe (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-47-422