Learn More
Axygen™ Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen: 200 μl, abgeschrägt
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
Marke: Axygen™ T-200-C-R-S
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Auch lieferbar mit Maxymum Recovery, ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Durchsichtig | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Abgeschrägt, Universal | |
Ja |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Aufklappbares Gestell | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |