Learn More
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10000 ml
20000 ml
Höhe (metrisch):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Mit Quickfit™ Flachflanschverbindung mit großem Durchmesser
- Für den Gebrauch mit Quickfit™ Flachflanschdeckel und Halteklammern
- Der weite Hals ermöglicht das einfache Einbinden von Rührerpaddeln und das einfache Entfernen von Feststoffrückständen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 6 l |
| Material | Borosilicate Glass |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Quickfit™ Flach-Flanschdeckel und Halteklammern |
| Höhe (angloamerikanisch) | 260mm |
| Höhe (metrisch) | 260 mm |
| Produkttyp | Reaktionskolben |
| Form | Sphärisch |
| Bodenform | Rund |
| Außendurchmesser (metrisch) | 236 mm |