Learn More
Acetonitril, Advance HPLC-Gütegrad für HPLC-Gradientenanalyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
Acetonitril, Advanced HPLC-Gütegrad für Gradientenanalyse mittels HPLC
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -46 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 97mbar at 20°C |
Viskosität | 0.36cp at 20°C |
Formelmasse | 41.05g/mol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528445 | Analysenzertifikat | 25/02/2025 | A/0632/34X,A/0632/PB15 |
2528277 | Analysenzertifikat | 25/02/2025 | A/0632/34X,A/0632/PB15 |
2527366 | Analysenzertifikat | 20/02/2025 | A/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15 |
2527376 | Analysenzertifikat | 18/02/2025 | A/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15 |
2527145 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | A/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
8Minuten
49Sekunden
40
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, Advance HPLC-Gütegrad für HPLC-Gradientenanalyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur