Learn More
Dichlormethan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10784941 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Kunststoffkanister
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10784941
Marke: Fisher Chemical D/1852/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ch2Cl2, CAS-Nummer 75-09-2, Aerothen mm, Methan, Dichloro, Methan-Dichlorid, Methylenbichlorid, Methylenchlorid, Methylendichlorid, Solaesthin, Freon 30, Narkotil, Solmethin, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, farblos, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, Dichlormethan, -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Schmelzpunkt -97°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 39°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 350mbar at 20°C
Viskosität 0.43 mPaS at 20°C
Formelmasse 84.93g/mol