Learn More
Aceton, spezifiziert gem. den Anforderungen der Eur. Ph., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11924811
Aceton, spezifiziert gem. den Anforderungen der Eur. Ph., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924811
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Artikelnummer. 11924811
Marke: Thermo Scientific Acros 447450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt -95.0°C
Dichte 0.7900 g/mL
Siedepunkt 56.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt -20°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3585
Relative Dichte 0.79
Strukturformel CH3COCH3
Viskosität 0.32 mPa.s (20°C)
Merck Index 15, 65
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formelmasse 58.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2025 Catalog Number447450010,447450250,447450050
Chargennummer2524360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2025 Catalog Number447450010,447450250,447450050
Chargennummer2524176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2025 Catalog Number447450010,447450250,447450050
Chargennummer2032701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number447450010,447450250
Chargennummer1903714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number447450010,447450250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetone
Name des Produkts
Aceton, spezifiziert gem. den Anforderungen der Eur. Ph., Thermo Scientific Chemicals >