Learn More
Aceton, >95 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13277983
Aceton, >95 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13277983
5 l
Click to view available options
Menge:
5 l
25 l
Artikelnummer. 13277983
Marke: Thermo Scientific Acros 444150050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Schmelzpunkt -95.0 °C
Dichte 0.7900 g/ml
Siedepunkt 56.0 °C
Menge 5 l
Flammpunkt −20 °C
Verpackung Kunststoff-Fass
Brechungsindex 1.3585
Relative Dichte 0.79
Strukturformel CH3COCH3
UN-Nummer 1090; farblos
Viskosität 0.32 mPa.s (20 ° C)
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: mischbar mit Alkohol, Dimethylformamid, Chloroform, Ether und den meisten Ölen
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) > 95 %
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2412056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
Chargennummer2377577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
Chargennummer2485400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
Chargennummer2481691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
Chargennummer2378963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetone
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, >95 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals >