Learn More
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical A/0560/15
10.38 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
67-64-1 | |
1 L | |
247mbar at 20°C | |
2 | |
MFCD00008765 | |
-95°C | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 |
Braunglasflasche | |
Farblos | |
0.32 mPaS at 20°C | |
C3H6O | |
7 | |
56°C | |
Flüssig | |
Propan-2-on | |
180 | |
58.08g/mol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Acetone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527023 | Analysenzertifikat | 14/02/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
7Stunden
13Minuten
54Sekunden
10 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
37Stunden
13Minuten
54Sekunden
10