Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ pH-Elektroden
Zur Lagerung und zum Schutz von ph-Elektroden.
Marke:  Thermo Scientific™ 910004-WA
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11727767
  • 88.84 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lagern und schützen Sie Ihre pH-Elektroden mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ pH-Elektroden. Lagerungsflaschen sorgen für Schutz und Konditionierung von Elektroden, die nicht im Einsatz sind. Der Spitzenschutz schützt die pH-sensitive Membran von pH-Elektroden mit Glasschaft.
Elektrodenlagerungsflaschen
  • Eignen sich für alle 6, 8 oder 12mm pH-Elektroden
Elektrodenkolbenschutz
  • Für pH-Elektroden mit Glasschaft
  • Verwendung mit Standard- oder Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ pH-Elektroden—Ein Ende des Kolbenschutzes passt über Standardelektroden, während das andere Ende über Sure-Flow Elektroden passt, ohne die Sure-Flow Spülung zu stören
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flaschen zur Elektrodenlagerung
8 mm Elektrode, Glas
Elektrodenlagerungsflaschen
Dokumentation
Application Notes
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ pH-Elektroden >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.