Learn More
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11727767
|
Thermo Scientific™
910004-WA |
8 mm Elektrode, Glas | Elektrodenlagerungsflaschen |
88.84 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11757797
|
Thermo Scientific™
910005 |
Sure-Flow und Standard-Glaselektroden | Saugballschutz |
44.02 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11737767
|
Thermo Scientific™
910006-WA |
6 mm Elektrode, Glas | Elektrodenlagerungsflaschen |
167.84 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Lagern und schützen Sie Ihre pH-Elektroden mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ pH-Elektroden. Lagerungsflaschen sorgen für Schutz und Konditionierung von Elektroden, die nicht im Einsatz sind. Der Spitzenschutz schützt die pH-sensitive Membran von pH-Elektroden mit Glasschaft.
Elektrodenlagerungsflaschen
- Eignen sich für alle 6, 8 oder 12 mm-pH-Elektroden
Elektrodenkolbenschutz
- Für pH-Elektroden mit Glasschaft
- Verwendung mit Standard- oder Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ pH-Elektroden—Ein Ende des Kolbenschutzes passt über Standardelektroden, während das andere Ende über Sure-Flow Elektroden passt, ohne die Sure-Flow Spülung zu stören
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.