Learn More
Fisherbrand™ Pipettengestell aus ABS-Kunststoff
Zum Schutz und zur Organisation von Glas- und Kunststoffpipetten. Fisherbrand™ Pipettengestelle aus ABS haben vier stabile, abgewinkelte Einlegeböden mit ausgeschnittenen Sichtfenstern. Die beiden abnehmbaren Aufsätze eignen sich zur Aufnahme von Glühlampen, Füllern oder Pumpen. Tischgerät aus stabilem ABS mit minimaler Stellfläche.
Marke: Fisherbrand™ HS20613
109.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schützt und organisiert Glas- und Kunststoffpipetten ohne Unordnung
- Die abgewinkelten Fächer halten die Pipetten in Reichweite und verhindern Beschädigungen
- Ausgeschnittene Sichtfenster für einfache Betrachtung und Identifikation
- Mit zwei abnehmbaren Aufsätzen zur Aufnahme von Pipettenkolben, Füllern und Pumpen
Spezifikation
Pipettengestell | |
Rot | |
ABS-Kunststoff | |
Z-shaped | |
No | |
0.1 bis 50 ml Pipetten oder Dosen | |
291 x 88 x 401 mm | |
11.5 in. | |
40.1 cm |
Nicht autoklavierbar | |
Pipettes | |
1 | |
4 Tiers | |
Unsteril | |
Je 1 | |
29.1 cm | |
8.8 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%