Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
Marke: Fisherbrand™ FB71329
Beschreibung
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
10/Packung | |
Gitter-Einsätze | |
Probenlagerungsröhrchen | |
136 mm | |
16 x 16 |
Pappe | |
Probenlagerung | |
40 mm | |
136 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 13
Cryo Boxes.pdf
DateigrößeVersion: 182.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm > Gitter: 16 x 16; Höhe: 40 mm; Breite: 136mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur