missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reitenspiess™ Röhrchenbürste mit Naturborsten und Wollspitze
Die Reitenspiess™ Reagenzglasbürste mit Wollspitze eignet sich zum Reinigen Ihrer Reagenzgläser Mit einer Reagenzglasbürste können Sie Ihre Reagenzgläser und andere Laborartikel reinigen.
Marke: Reitenspiess™ 70100234
Beschreibung
- Naturborsten
- Baumwollspitze
- Steril
Spezifikation
Teströhrchen-Bürste | |
Zum Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren. | |
Je 1 |
Steril | |
260 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Reitenspiess™ Röhrchenbürste mit Naturborsten und Wollspitze > Durchmesser: 20 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur