Learn More
Kartell™ Plastilab™ Gerippter Stöpsel für Einwegröhrchen
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
Marke: Kartell™ 8830500
13.93 EUR gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
- Farbe: neutral
- Einwegprodukt
- Für Röhrchen mit 15 bis17 mm Durchmesser
- Gerippte Stöpsel
Spezifikation
CE/IVD | |
Polyethylen | |
15- bis 17 mm-Röhrchen |
Finned Plug | |
Neutral |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Plastilab™ Gerippter Stöpsel für Einwegröhrchen > dimMaterial: PE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur