Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Rand, niedriges Profil
Passend für die meisten Thermocycler
Marke:  Fisherbrand™ 14230240
96.54 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12184112
  • 113.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Passend für die meisten Thermocycler
  • Reines Polypropylen
  • Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
  • Stapelbar
  • Erhabener Rand
  • Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
  • Maximales Volumen von 200 μl bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
  • SBS (Society for Biomolecular Screening)-Footprint
  • Automationsgerecht
  • Acht Aushöhlungen im Rahmen erleichtern das Einsetzen und Entnehmen der Platten im Thermocycler-Block
  • Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Grün
Stehrand
200 μl
PCR-, RT-PCR-Anwendungen
Durchsichtig
8 x 12
PCR-Mikrotiterplatte
Polypropylen
96
Ja
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Rand, niedriges Profil > Grün