missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischen Böden (V)
Zur deutlichen Verbesserung der Datenqualität und -empfindlichkeit in biochemischen Assays. Die Greiner Bio-One 96-Well Polypropylen-Mikrotiterplatten mit konischen Böden (V) aus sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke: Greiner Bio-One 651204
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einheitliche Außenmaße
- Well-zu-Well-Abstand von 9 mm
- Mit alphanumerischer Kodierung
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißversiegelung

Spezifikation
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. | |
Ohne Deckel | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
50 bis 300 μl | |
Unbehandelt | |
100 | |
100/Karton | |
128 x 85 x 15 mm |
Standard | |
8 x 12 | |
Blau | |
96 | |
Unsteril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
10 | |
-196 °C bis +121 °C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischen Böden (V) > Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur