Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischen Böden (V)
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Einheitliche Außenmaße
- Well-zu-Well-Abstand von 9 mm
- Mit alphanumerischer Kodierung
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißversiegelung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 50 bis 335 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |