Learn More
Eppendorf™ 500 μl-96-Well-DeepWell-Platten aus Polypropylen
Die Kombination aus einem neuen Well-Design und einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem erleichtert Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells in den Eppendorf™ 500 μl 96-Well-Deepwell-Platten aus Polypropylen ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt.
Marke: Eppendorf™ 0030501136
383.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gemäß allen geltenden Richtlinien: SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Standard | |
Grün | |
96 | |
40 Plates |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
500 μl |