Learn More
Eppendorf™ 500 μl-96-Well-DeepWell-Platten aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Kombination aus einem neuen Well-Design und einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem erleichtert Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells in den Eppendorf™ 500 μl 96-Well-Deepwell-Platten aus Polypropylen ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt.
404.61 € - 1086.97 €
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 500 μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10185692
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030501144
Blau 40 Plates
416.75 €
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10257122
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030501110
Gelb 40 Plates
420.79 €
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10062043
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030505107
Weiß 120/Packung
1086.97 €
120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10443692
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030501136
Grün 40 Plates
404.61 €
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10003632
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030501101
Weiß 40 Plates
404.61 €
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien.
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Polypropylen
500 μl
8 x 12
96
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 500 μl-96-Well-DeepWell-Platten aus Polypropylen