Learn More
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
Marke:  Hamilton™ CAL81516
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17814312
  • 316.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 5 mL.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
No Needle Included
0.530 in.
13.5 mm
Gas Tight Syringe
115 °C
1005 RN SYR
1
No Needle Included
Abnehmbar
Borosilicate Glass
0.406 Zoll
10.3 mm
No Needle Included
239 °F
50 °F
10 °C
5 mL
No Needle Included
Name des Produkts
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe > Needle Gauge: None, Point Style: None, Connection Type: RN