Learn More
MedChemExpress 5-Azacytidine
MedChemExpress 5-Azacytidine (Azacitidine; 5-AzaC; Ladakamycin) is a nucleoside analogue of cytidine that specifically inhibits DNA methylation. 5-Azacytidine is incorporated into DNA to covalently trap DNA methyltransferases and contributes to reverse epigenetic changes. 5-Azacytidine induces cell autophagy.
Marke:  MedChemExpress HY-10586
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 16470996
  • 99.90 € / 200 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
244.2 g/mol
Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
98.0%
H2O : 33.33 mg/mL (136.49 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.95 mM)
320-67-2
Reference compound
Room temperature
200 mg
Cancer-programmed cell death
Azacitidine∣ 5-AzaC∣ Ladakamycin
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
MedChemExpress 5-Azacytidine