Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche
Nutzen Sie diese Silikonschläuche für allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke- und biopharmazeutische Anwendungen. C-Flex Schläuche werden in Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen nach CFR Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt.
Marke:  Masterflex™ 06424-67
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11797519
  • 196.00 € / 7.50 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
  • Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
  • Schläuche sind gemäß GMP-Anforderungen hergestellt
  • Sterilisieren: Autoklav, Gammabestrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
USP Klasse VI-Anforderungen, FDA, GMP
3 mm
6.4 mm
1.6 mm
-45 °C
Steril
Flexibel
135 °C
Autoklavierbar
Silikon
7.5 m
Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Je 1 x
Weiß
21 psi
Name des Produkts
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche > ID: 3mm; AD: 6,4mm, Länge: 7,5 m