Learn More
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Thermo Scientific Molecular BioProducts PCR-Röhrchen und -Platten sind aus 100 % reinem Polypropylen gefertigt.
Marke:  Thermo Scientific™ 3415
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15232179
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie Anwendungen effizient durch mit den Thermo Scientific™ PCR-Röhrchen und -Platten aus 100 % reinem Polypropylen.
Die Röhrchen besitzen eine dünne Wandung für die optimale Wärmeübertragung und sicher abschließende Deckel, um die Verdunstung zu minimieren. Die Platten besitzen erhöhte Well-Ränder, um einen einheitlichen Verschluss zu gewährleisten.
  • Die PurePak™ Verpackung verringert Kontaminationen, da die PCR-Röhrchen in 10 gesonderten PurePaks aufgeteilt sind.
  • Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
  • Durchsichtig, nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Thermocycler
Polypropylen
24
0,2 ml
Unsteril
Flach
Platten
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates > PCR Plate; 0.2mL; 24 well; Natural; 25 individual wrapped plates