Learn More
Ansell Wypall™ Tücher
Die Isolierung aus ungewebtem Filz sowie eine Wärmebarriere über die gesamte Länge sind für die kurzfristige Handhabung von Gegenständen bis 400°F konzipiert. Ansell™ Crusader™ Flex Handschuhe eignen sich für Branchen wie die Lebensmittelverarbeitung sowie die Verarbeitung von Glas und Metall.
Marke: Ansell 42445100
188.94 EUR gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Für die kurzzeitige Handhabung von Objekten bis zu 400 °F (204 °C) entwickelt.
Beschreibung
- Vliesfilzisolierung und durchgehende Wärmesperre für den intermittierenden Umgang mit trockenen Gegenständen
- Schützt vor Temperaturen von bis zu 200 °C (400 °F)
- Die zweiteilige Konstruktion hat keine äußeren Nähte und sorgt so für mehr Komfort, Passform und Fingerfertigkeit
- Die gebundene Nitrilbeschichtung bietet mechanischen Schutz vor Schnittverletzungen und Abrieb
- Verbesserte Greiffähigkeit beim Umgang mit feuchten oder öligen Oberflächen
- Schweißaufsaugendes Innenfutter aus Vliesstoff
- Asbestfrei
Spezifikation
Nitril | |
ANSI A2 | |
10 | |
200 °C | |
Stulpe | |
42-445 |
Grau | |
Spezifisch | |
400 °F | |
Press-Spritzgussformen, Tests und Schweißen | |
Vlies-Polyester |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Kein Ersatz für Silikathandschuhe.