Learn More
3M™ Robustes wiederverwendbares Atemschutzgerät der Comfort 6500-Serie mit Halbmaske und Schnellverriegelung
Die robuste und bequeme 3M™ Schnellverriegelung für wiederverwendbare Halb-Atemschutzmasken. Diese Atemschutzmaske vereint Komfort, Langlebigkeit und Stabilität. Das geschützte Schnellverriegelungs-Design bietet einen einfachen, einhändigen Berührungsabsetzmechanismus zum An- und Ablegen der Maske
Marke: 3M™ 7000128239
27.10 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Beschreibung
- Die widerstandsfähige Silikon-Gesichtsabdichtung sorgt für eine längere Lebensdauer der Maske sogar in heißen Umgebungen
- Dank der Schnellverriegelung muss der Schutzhelm oder die Gesichtsmaske beim Absenken oder Anheben der Maske nicht entfernt werden
- Schlankes, flaches Design
- Die spezielle Ventilabdeckung hilft, die ausgeatmete Luft und die Feuchtigkeit nach unten zu lenken
- Das firmeneigene 3M Cool Flow&trade Ventil erleichtert die Atmung durch die Verringerung von Wärme und Feuchtigkeit
- Sicherer, bequemer Sitz am Kopf
- Kompatibel mit allen 3M™ Bajonettfiltern und -kassetten:
- Kassetten der Serie 6000
- Filter der Serien 2000, 2200, 7000 oder 5000
Spezifikation
NIOSH 42 CFR Teil 84 | |
Bajonett | |
Atemschutz-Halbmaske | |
Silikon | |
Linien-Druckluftsystem der Serie SA, 3M™ Kassetten der Serie 6000 und Filter der Serien 2000, 2200, 7000 oder 5000 | |
6502QL | |
0,37 lb. | |
Schnellverschluss-Mechanismus |
OSHA 29 CFR Part 1920.134 | |
Aquamarin | |
M | |
Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Schleifen, Schweißen, Abbriss, Montage, Reinigung | |
Schnellverschluss | |
Bügel- und Federaufhängung | |
0,16 kg |