Learn More
3M™ Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmasken der Serie 7500
Atemschutz-Halbmasken mit verbessertem Komfort und besserer Sichtbarkeit verwenden ein Bajonett-Befestigungssystem für zwei leichte Filter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln.
Marke: 3M™ 7000104177
33.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Benötigt : Compatible cartridges and/or filters. Accommodates 3M 7093 and Series 2000 filters and Series 6000 cartridges.
Beschreibung
Langlebige, wiederverwendbare und wärmebeständige Maske aus hochentwickeltem Silikonmaterial. Dieses Material fühlt sich weicher auf der Gesichtshaut an. Durch die vielfältigen Verstellmöglichkeiten verringern sich Verspannungen und Druckpunkte auf der Gesichtshaut.
- Das Cool Flow™ Ausatemventil öffnet sich mit nur geringem Widerstand, wodurch sich Ausatemwiderstand, Wärmestau und Feuchtigkeitsansammlung in der Maske verringern
- Problemlos einstellbare Bebänderung gibt dem Träger zwei zwei Möglichkeiten für das Anlegen: in herkömmlicher Tragweise oder die Maske um den Hals hängend tragbar
- Bügel erwärmt sich im Gegensatz zu Metallbügeln nicht, wodurch sich die 7500 hervorragend für Schweißarbeiten eignet
- Verschiedene Größen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Zertifizierungen
NIOSH-zugelassen, gemäß 42CFR84 bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit geeigneten Kassetten und Filtern ist das Produkt zum Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren für die Atemwege geeignet.
Spezifikation
EN140 | |
Halbmaske | |
K7502 |
Silikon | |
M | |
Je 1 |