Learn More
Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/236), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB100-66402JF549
Artikelnummer. 18792573
  • 575.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Chlamydia Trachomatis Lps Monoclonal antibody specifically detects Chlamydia Trachomatis Lps in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chlamydia Trachomatis Lps
Monoclonal
Janelia Fluor 549
Mouse
Protein A purified
RUO
Bacteria
Purified
Western Blot, ELISA
1312/236
50mM Sodium Borate
Native
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Name des Produkts
Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/236), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 549