Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für die Signalerzeugung für UF1060plus
Potentialfreier durch das Programmsegment gesteuerter Kontakt zur Aktivierung frei wählbarer Funktionen.
Marke:  Memmert™ UF1060plusH72
Artikelnummer. 17528875
  • 590.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Zur Signalerzeugung
  • Zur Aktivierung frei wählbarer Funktionen (z. B. Aktivierung von akustischen und optischen Signalen, Abluftmotoren, Ventilatoren, Rührer usw.)
  • Nur für Geräte mit TwinDISPLAY
  • Max. 2 Kontakte an 1-phasigen Geräten
  • Max. 4 Kontakte an 3-phasigen Geräten
Spezifikation
Spezifikation
UF1060plus Ofen
Buchse zu NAMUR NE 28
2 A
Potentialfreier Kontakt
24 V
Name des Produkts
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für die Signalerzeugung für UF1060plus > Kann verwendet werden mit: UF1060plus