Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen
Bördelwerkzeuge ermöglichen einen reproduzierbaren, sicheren Fläschchen-Verschluss.
Marke: Fisherbrand™ 28 06 0190
Beschreibung
- Bördelzange
- Manuell
- Stahl
- Nicht autoklavierbar
- Verstellbar
Spezifikation
28 mm Bördelzange | |
Stahl | |
Für Flip Top/für Flip Off |
28 mm | |
Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen > Für 28 mm-Verschlusskappen, für Fip Tip/für Flip Off
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur