Learn More
Thermo Scientific™ Rechteckiger Küvettenhalter für Küvetten mit großer Schichtdicke für GENESYS™ 20 Spektralphotometer
Marke: Thermo Scientific™ 4012-000
Beschreibung
Rechteckiger Küvettenhalter für Küvetten mit großer Schichtdicke Der einfach zu installierende “Schnappverschluss”-Küvettenhalter bietet Platz für eine rechteckige, längliche Küvette mit einer Länge von bis zu 50 mm und einer Breite von 12 mm.
Spezifikation
Zellenhalter | |
Zelle bis zu 50 m L und 12 mm B | |
Rechteckig |
Genesys™ 20 Spektralphotometer | |
50 mm |