Learn More
3M™ Einweg-Schuhschutzüberzug Artikelnummer.: 15799037
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Einweg-Schuhschutzüberzug
Artikelnummer. 15799037
Blau
Click to view available options
Blau
Artikelnummer. 15799037
Marke: 3M™ 7000089721
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die 3M™ Einweg-Schuhüberzüge 402 bieten einen einfachen Barriereschutz um Schuhwerk vor leichten Flüssigkeitsspritzen und gefährlichen Stäuben zu schützen.
Die 3M™ Stiefelüberzüge sind zuverlässige Einwegabdeckungen, die Schuhe vor leichten Flüssigkeitsspritzen und gefährlichen Stäuben schützen. Die als Zubehör erhältlichen Überschuhe bestehen aus einem mikroporösen Laminatmaterial mit Antistatikbehandlung.
  • Die Überzüge sind mit Bändern und Gummizug an der Wade versehen, um einen guten Halt zu gewährleisten
  • Unverwechselbare Unisex-Ausführung
  • 3M Katalognummer 402
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universell
Material Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Modell 402
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Reinigung, Maschinenbedienung
Widerstand Trockene Partikel, Flüssigkeit
Produkttyp Stiefelüberzieher
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    3M™ Einweg-Schuhschutzüberzug >