Beschreibung
- Widerstandsfähig gegen Reißen, Zerreißen und Abreiben
- Setzt nur wenig Partikel frei
- Strapazierfähige Ausführung
- widerstandsfähig und dauerhaft
- Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
Material | Gegossenes Polyethylen |
Farbe | Blau |
Dicke | 0,05 mm |
Länge (metrisch) | 406 mm |
Höhe (metrisch) | 150 mm |
Gewicht (metrisch) | 4 g |
Produkttyp | Schutzüberschuhe |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BioClean™ Überschuhe CPE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur