Learn More
3-Chlor-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15428507
3-Chlor-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428507
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15428507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52018.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80126-51-8
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
MDL-Nummer MFCD01075124
InChI-Schlüssel JJDJLFDGCUYZMN-QMMMGPOBSA-N
Synonym 3-chloro-l-phenylalanine, l-3-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 3-cl-oh, 2s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-chlorophenylalanine, l-phe 3-cl-oh, 3-chloro-l-phenylalanine hydrochloride, d-3-chlorophenylalanine, l-3-chloropheMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2761492
ChEBI CHEBI:49597
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3-chlorophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC(Cl)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-L-phenylalanine
Menge 5 g
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT08K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberH52018.03,H52018.06
ChargennummerW05A004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52018.03,H52018.06
ChargennummerZ08C018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52018.03,H52018.06
ChargennummerK09W039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52018.03,H52018.06
Name des Produkts
3-Chlor-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >