Learn More
3-Chlor-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418507
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80126-51-8
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
MDL-Nummer MFCD01075124
InChI-Schlüssel JJDJLFDGCUYZMN-QMMMGPOBSA-N
Synonym 3-chloro-l-phenylalanine, l-3-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 3-cl-oh, 2s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-chlorophenylalanine, l-phe 3-cl-oh, 3-chloro-l-phenylalanine hydrochloride, d-3-chlorophenylalanine, l-3-chlorophe
PubChem CID 2761492
ChEBI CHEBI:49597
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3-chlorophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC(Cl)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-L-phenylalanine
Menge 1 g
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
3-Chlor-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >