Learn More
Econix™ Bio-bin™ Abfalleimer für infektiöse, biologische Gefahrenstoffe
Verwenden Sie Econix™ Abfallbehälter für infektiösen Biogefahrenabfall, um Geräte für den Einmalgebrauch zu entsorgen und Überfüllungsprobleme bei nicht scharfen klinischen Abfällen zu reduzieren.Die längere Basis ermöglicht das flache Auflegen von Labor- und chirurgischen Instrumenten für den Einmalgebrauch.
Marke: Econix™ BEXBB1TS
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
1 l | |
Temporär und permanent | |
Tigerstreifen | |
105 mm | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Pappe |
UN3291. | |
Platzsparend flach zusammenklappbar | |
185 mm | |
100/Packung | |
105 mm | |
Klinische Hygieneabfälle | |
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände |