Learn More
BRAND™ Autoklavierbare Beutel aus Polypropylen
Hergestellt aus Polypropylen oder Polyamid. Autoklavierbare BRAND™ Entsorgungsbeutel sind für das Sammeln von Einwegartikeln nach Gebrauch vorgesehen. Beutel aus Polypropylen autoklavierbar bei 121 °C. Beutel aus Polyamid autoklavierbar bei 134 °C oder sterilisierbar durch Heißluft bei 180 °C
Marke: BRAND™ 759705
16.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43200kg
Beschreibung
Für das Sammeln von Einwegartikeln nach Gebrauch. Achtung! Verletzungsgefahr: Keine scharfen Gegenstände wie Nadeln in Kunststofftüten legen.- Tüten müssen während der Sterilisation geöffnet sein.
- Polypropylentüten autoklavierbar bei 121 °C
- Polyamidtüten autoklavierbar bei 134 °C oder mit Heißluft bei 180 °C sterilisierbar
Spezifikation
300 mm | |
200 mm | |
Autoklavierartikel (Einweg) | |
Polypropylen |