Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Roto-Flo Durchflussanzeiger, transparentes Polystyrol
Für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3/16 bis 1/4 in. Innendurchmesser. Schläuche. Bel Art™ Roto-Flo Durchflussanzeiger aus klarem Polystyrol besitzen ein farbiges Schaufelrad.
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ H19937-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle Strömungsvisualisierung
- Leuchtend gefärbte Spinnradanzeige
- Einfache Montage
- Mindestdurchfluss: 0,5 l/min
- Maximaldurchfluss: 10 l/min
- Der Durchmesser des internen Durchflusskanals beträgt 5 mm, die Hülle des Schaufelrads hat eine Größe von 25 mm, die Gesamtlänge beträgt 51 mm
- Empfohlener Maximaldruck: 10 psi
- Nicht geeignet für die Anwendung mit korrosiven Chemikalien oder Flüssigkeiten mit einer Temperatur über 64 °C
Spezifikation
Roto-Flo Durchflussanzeiger | |
0,5 bis 10 LPM | |
51 mm |
Blau | |
Visuelle Anzeige zu Wasser-, Luft- oder Gasfluss, wenn das Schaufelrad sich zu drehen beginnt |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware™ Roto-Flo Durchflussanzeiger, transparentes Polystyrol > Farbe: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur