Learn More
Econix™ 30 l Bio-bin™ Biogefahrenbehälter aus Papier
Verwenden Sie die Econix™ 30 l Bio-bin™ Papierbehälter für biologische Gefahrenstoffe, um infektiöse, nicht-scharfe Abfälle zu entsorgen.Die Behälter verfügen über einen integrierten Deckel und Griffe, eine wasserfeste Konstruktion und ein platzsparendes, flaches Faltdesign.
Marke: Econix™ BEXBBPIP6YL
110.29 EUR gültig bis 2025-05-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24004" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
6 l | |
Temporär und permanent | |
Gelb | |
500 mm | |
40 Packungen | |
Autoklavierbar | |
Papier |
UN3291. | |
Konisch für einfache Stapelbarkeit | |
160 x 160 x 500 mm | |
160 mm | |
153 mm | |
Infektiöse Abfälle | |
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände |