Learn More
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 8.4 mm, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 22 15 0321
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11869420
  • 434.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 22 mm
  • PE
  • Kappe
  • Mittelloch
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk/TEF
22 mm
Headspace
1,3 mm
Rot-Orange, Durchsichtig
Polyethylen
100
Schnappverschluss
Name des Produkts
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 8.4 mm, angebrachtes Septum > Naturkautschuk/TEF rot-orange/durchsichtig ,1.3 mm Dicke ,60° Shore A