Learn More
Ammoniak, ca. 7 N Lösung in Methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 428381000
Weitere Details : CAS : 7664-41-7 Netto-Gewicht : 0.07700kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ammonia | |
7N solution in methanol | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
0.7700g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
N | |
17.03 | |
CHEBI:16134 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
100 mL | |
Flüssig |
Farblos bis hellgelb | |
7664-41-7,67-56-1 | |
NH3 | |
6.0 to 7.5N | |
15, 488 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
Azan | |
222 | |
17.03 | |
0.77 | |
14°C |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.