Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringdichtung aus PE, weiche Kappenausführung, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 15 1817
170.04 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24362" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16388367
  • 191.36 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
  • Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
  • Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
  • Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
  • Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weich
Beige, Rot-Orange, Blau
Polyethylen
100
Schnappverschluss
Rotes Gummi/PTFE
11 mm
HPLC
1 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringdichtung aus PE, weiche Kappenausführung, Mittelloch, angebrachtes Septum > Blaue Kappe, RedRubber/PTFE rot-orange/beige, 1,0 mm Dicke 45°-Shore A