Learn More
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 22 15 0863
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11889420
  • 400.40 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 22 mm
  • PE
  • Kappe
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk/TEF
22 mm
Headspace
1,3 mm
Rot-Orange, Durchsichtig
Polyethylen
100
Schnappverschluss
Name des Produkts
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum > Naturkautschuk/TEF rot-orange/transparent ,1.3  mm Dicke ,60° Shore A